tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
398940010 398940050
ACRO398940010EA 65.8 EUR
ACRO398940010 ACRO398940050
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Appearance: Off-white to beige Low melting solid
Formula: C₇H₁₄BrNO₂
MW: 224,10 g/mol
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683428
Núm. CAS: 39684-80-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %