2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399040050 399040250
ACRO399040050EA 85.6 EUR
ACRO399040050 ACRO399040250
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973422
Núm. CAS: 64695-84-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
HPLC ≥96.0 %