4-Iodofenilhidrazina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
399050010 399050050
ACRO399050010EA 55.2 EUR
ACRO399050010 ACRO399050050
4-Iodofenilhidrazina 95%
4-Iodofenilhidrazina
Formula: C₆H₇IN₂
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052688
Núm. CAS: 13116-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
NMR ≥94 %