Aliltrimetoxisilano 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
388940050 388940250
ACRO388940050EA 57 EUR
ACRO388940050 ACRO388940250
Aliltrimetoxisilano 97+%
Aliltrimetoxisilano
Formula: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053865
Núm. CAS: 2551-83-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %