Cinc cloruro 0.7 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
389451000 389458000
389451000.EA 199 EUR
389451000. 389458000.
Cinc cloruro 0.7 M in THF, AcroSeal®
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
Pto. Ebullición: 66 °C
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %