Ácido (4-(bromometil)fenil)acético 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
392900010 392900050
ACRO392900010EA 43 EUR
ACRO392900010 ACRO392900050
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético 97%
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético
Formula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010632
Núm. CAS: 13737-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %