(4-Bromofenil)acetato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
392990010 392990050 392990250
ACRO392990010EA 15.3 EUR
ACRO392990010 ACRO392990050 ACRO392990250
(4-Bromofenil)acetato de etilo 99%
(4-Bromofenil)acetato de etilo
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Pto. de fusión: 29…31 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016333
Núm. CAS: 14062-25-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %