3-Methoxybenzyl bromide 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
393110050 393110250
ACRO393110050EA 101 EUR
ACRO393110050 ACRO393110250
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
3-Methoxybenzyl bromide
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₈H₉BrO
Pto. Ebullición: 152 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,436 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216590
Núm. CAS: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %