2'-Iodoacetofenona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Iodofenil)etan-1-ona
393130010 393130050
ACRO393130010EA 38.7 EUR
ACRO393130010 ACRO393130050
2'-Iodoacetofenona 99+%
2'-Iodoacetofenona
Formula: C₈H₇IO
Pto. Ebullición: 139…140 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094998
Núm. CAS: 2142-70-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %