2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal
399110010 399110100
ACRO399110010EA 37.3 EUR
ACRO399110010 ACRO399110100
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder
Formula: C₂₁H₁₉OP
MW: 318,356 g/mol
Pto. de fusión: 213…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075596
Núm. CAS: 24720-64-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %