Acetato de bromometilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399180010 399180100
ACRO399180010EA 119 EUR
ACRO399180010 ACRO399180100
Acetato de bromometilo 95%
Acetato de bromometilo
Formula: H₃CCOOCH₂Br
Pto. Ebullición: 130…133 °C (750 mmHg)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000170
Núm. CAS: 590-97-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %