(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol 97%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
411000010 411000050 411000250
ACRO411000010EA 42 EUR
ACRO411000010 ACRO411000050 ACRO411000250
(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol 97%, 98% ee
(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol
Formula: C₃H₆O₂
Pto. de fusión: –54 °C
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074874
Núm. CAS: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation -12° to -18° (20°C, 589 nm) (neat)