[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
389610050 389610250
ACRO389610050EA 49 EUR
ACRO389610050 ACRO389610250
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Appearance: Light yellow Crystalline powder
Formula: C₁₃H₁₃IO₄S
Pto. de fusión: 131…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011547
Núm. CAS: 27126-76-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.0 %