Allyl methyl carbonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonic acid Allyl Methyl Ester, Allyl Methyl Carbonate
389750050 389750250
ACRO389750050EA 91.2 EUR
ACRO389750050 ACRO389750250
Allyl methyl carbonate 98%
Allyl methyl carbonate
Formula: C₅H₈O₃
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134545
Núm. CAS: 35466-83-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %