Cinc sulfato monohidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cinc monohidrato, Cinc sulfato 1-hidrato
389800010 389800050 389802500
ACRO389800010EA 104 EUR
ACRO389800010 ACRO389800050 ACRO389802500
Cinc sulfato monohidrato 99%
Cinc sulfato monohidrato
Formula: ZnSO₄·1H₂O
Densidad: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149893
Núm. CAS: 7446-19-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %