Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
389850010 389850100
ACRO389850010EA 46.2 EUR
ACRO389850010 ACRO389850100
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 98%
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Appearance: Purple Crystalline powder
Formula: C₁₂H₂₄Cl₃CrO₃
MW: 374,667 g/mol
Pto. de fusión: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013222
Núm. CAS: 10170-68-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %