2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethylcyclopentan-1-one
399400010 399400050
ACRO399400010EA 59.2 EUR
ACRO399400010 ACRO399400050
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
2,2-Dimethylcyclopentanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112.172 g/mol
Pto. Ebullición: 143…145 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.89 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049164
Núm. CAS: 4541-32-6
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %