Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399450010 399450050
ACRO399450010EA 37.2 EUR
ACRO399450010 ACRO399450050
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico 97%
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310793
Núm. CAS: 1643-30-7
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %