N-Boc-ethylenediamine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: t-boc-N-EDA
389900010 389900050 389900250
ACRO389900010EA 67.1 EUR
ACRO389900010 ACRO389900050 ACRO389900250
N-Boc-ethylenediamine 98%
N-Boc-ethylenediamine
Formula: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
Pto. Ebullición: 80…84 °C (,3 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191871
Núm. CAS: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %