Paladio (II) nitrato hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de paladio hidrato
389910010 389910050 389910250
ACRO389910010EA 183 EUR
ACRO389910010 ACRO389910050 ACRO389910250
Paladio (II) nitrato hidrato
Paladio (II) nitrato hidrato
CAS No.:
Formula: N₂O₆Pd·xH₂O
MW: 230.43 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149818
Núm. CAS: 207596-32-5
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to brown-black Crystals
Palladium (Pd) 39 to 46 %