Sulfato de dimercurio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
389920050 389921000
ACRO389920050EA 32.4 EUR
ACRO389920050 ACRO389921000
Sulfato de dimercurio 97%
Sulfato de dimercurio
Formula: Hg₂O₄S
Pto. Ebullición: 356,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38,9 °C
Densidad: 7,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016138
Núm. CAS: 7783-36-0
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Titration Iodimetric 96.0 to 104.0 %