Sodio borohidruro 12% in sodium hydroxide solution 40%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
389930010
389930025
389931000
389932500
ACRO389930010EA
135
EUR
ACRO389930010
ACRO389930025
ACRO389931000
ACRO389932500
Sodio borohidruro 12% in sodium hydroxide solution 40%
Sodio borohidruro
Formula:
NaBH₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003518 Núm. CAS: 16940-66-2 UN: 3320 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless Liquid |
Titration Iodometric | 11 to 13 % |