Potasio hidróxido 1 N in ethanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
393320010 393322500 393322500_T
ACRO393320010EA 51.6 EUR
ACRO393320010 ACRO393322500 ACRO393322500_T
Potasio hidróxido 1 N in ethanol
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 78 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 0.950 to 1.050 N