Benzylphosphonic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
393340010 393340050 393340250
ACRO393340010EA 33.9 EUR
ACRO393340010 ACRO393340050 ACRO393340250
Benzylphosphonic acid 98%
Benzylphosphonic acid
Formula: C₇H₉O₃P
MW: 172.11 g/mol
Pto. de fusión: 165…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039519
Núm. CAS: 6881-57-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %