(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
393370010 393372500
ACRO393370010EA 332 EUR
ACRO393370010 ACRO393372500
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Appearance: White to cream Powder or crystals and/or chunks
Formula: C₇H₉NO
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077866
Núm. CAS: 54656-96-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)