4-Methoxypiperidine 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
393390010 393390050
ACRO393390010EA 154 EUR
ACRO393390010 ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Formula: C₆H₁₄ClNO
Pto. Ebullición: 44 °C (9mbar)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115010
Núm. CAS: 4045-24-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %