1-(2-Bromoetil)naftaleno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
399560010 399560050
ACRO399560010EA 106 EUR
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoetil)naftaleno 97%
1-(2-Bromoetil)naftaleno
Formula: C₁₂H₁₁Br
MW: 235,12 g/mol
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037737
Núm. CAS: 13686-49-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %