(R)-(+)-1,2-Epoxipropano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-Propileno óxido, (R)-(+)-Óxido de propileno, (R)-(+)-Metiloxirano
399570050 399570250
ACRO399570050EA 91.5 EUR
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano 98+%
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano
Formula: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 0.829 g/cm³
Pto. de inflamación: –37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066211
Núm. CAS: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)