2-Bromo-3-formilpiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399670010 399670050
ACRO399670010EA 44.3 EUR
ACRO399670010 ACRO399670050
2-Bromo-3-formilpiridina 96%
2-Bromo-3-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
Pto. Ebullición: 100 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04966945
Núm. CAS: 128071-75-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure