1,4-Dioxano 99+% estabilizado ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
408825000 408820010 408820025 408820100
ACRO408825000EA 97.2 EUR
ACRO408825000 ACRO408820010 ACRO408820025 ACRO408820100
1,4-Dioxano 99+% estabilizado ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
1,4-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 101,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,034 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Density (20°C) 1.032 to 1.036 g/ml
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.0016 meq/g
Peroxides ≤0.005 % (H2O2)
Freezing point ≥11.0°C