Magnesium tert-butoxide 93+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
390470100 390470500 390472500
ACRO390470100EA 42.6 EUR
ACRO390470100 ACRO390470500 ACRO390472500
Magnesium tert-butoxide 93+%
Magnesium tert-butoxide
Appearance: White to light grey Powder
Formula: C₈H₁₈MgO₂
MW: 170,535 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788761
Núm. CAS: 32149-57-8
UN: 3205
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Powder
Titration with HCl ≥93.0 %