Dibutilamina para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
390610100 390611000
ACRO390610100EA 50.2 EUR
ACRO390610100 ACRO390611000
Dibutilamina para HPLC
Dibutilamina
Formula: C₈H₁₉N
Pto. Ebullición: 159 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,76 g/cm³
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009429
Núm. CAS: 111-92-2
UN: 2248
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)