Calcium perchlorate tetrahydrate, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
390631000 390635000
ACRO390631000EA 57 EUR
ACRO390631000 ACRO390635000
Calcium perchlorate tetrahydrate, puro
Calcium perchlorate tetrahydrate
Formula: CaClO₄·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191895
Núm. CAS: 15627-86-8
UN: 1455
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 12.2 to 13.5 % (Calcium)