Tetracloruro de difosforilo 90+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
393620050 393620250
ACRO393620050EA 27.5 EUR
ACRO393620050 ACRO393620250
Tetracloruro de difosforilo 90+%
Tetracloruro de difosforilo
Formula: Cl₄O₃P₂
Pto. Ebullición: 90 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061542
Núm. CAS: 13498-14-1
UN: 3264
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥90.0 %