2,2'-Thenil 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
393630010 393630050
ACRO393630010EA 46 EUR
ACRO393630010 ACRO393630050
2,2'-Thenil 98+%
2,2'-Thenil
Formula: C₁₀H₆O₂S₂
Pto. de fusión: 81…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173678
Núm. CAS: 7333-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.0 %