Ethyl hydrogen malonate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
399900050 399900250 399902500
ACRO399900050EA 48.5 EUR
ACRO399900050 ACRO399900250 ACRO399902500
Ethyl hydrogen malonate 95%
Ethyl hydrogen malonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132,115 g/mol
Pto. Ebullición: 106,5 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,119 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00020490
Núm. CAS: 1071-46-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %