2,2-Dimetoxietil(dimetil)amina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
390910010 390910050
ACRO390910010EA 31.7 EUR
ACRO390910010 ACRO390910050
2,2-Dimetoxietil(dimetil)amina 97%
2,2-Dimetoxietil(dimetil)amina
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.1888 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010205
Núm. CAS: 38711-20-5
UN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %