3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
394020010 394020050
ACRO394020010EA 68.6 EUR
ACRO394020010 ACRO394020050
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Violet Powder
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
Pto. de fusión: 155…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258768
Núm. CAS: 59146-68-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %