(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
394030010 394030050
ACRO394030010EA 60.6 EUR
ACRO394030010 ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
MW: 250.7240 g/mol
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137741
Núm. CAS: 52068-30-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %