2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
394100010 394100050
ACRO394100010EA 22.2 EUR
ACRO394100010 ACRO394100050
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.0300 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 38…40 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134555
Núm. CAS: 41085-43-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %