4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
399980010 399980050
ACRO399980010EA 260 EUR
ACRO399980010 ACRO399980050
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,54 g/mol
Pto. de fusión: 193…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057344
Núm. CAS: 155-10-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure