Sulfato de sodio y metilo 99% pract.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methanesulphuric acid sodium salt, Methylsulphuric acid sodium salt
414900250 414901000
ACRO414900250EA 130 EUR
ACRO414900250 ACRO414901000
Sulfato de sodio y metilo 99% pract.
Sulfato de sodio y metilo
Formula: CH₃NaO₄S
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013457
Núm. CAS: 512-42-5
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %