Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
415090050 415090010
ACRO415090050EA 545 EUR
ACRO415090050 ACRO415090010
Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) 90%
Mithramycin A
Appearance: Yellow Powder
Soluble in DMSO (100 mg/mL)
Formula: C₅₂H₇₆O₂₄
Pto. de fusión: 180…183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135618
Núm. CAS: 18378-89-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Solubility (100 mg/ml in DMSO) Clear yellow
HPLC ≥88 %
GC ≥97.5 %