tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
394301000 394308000
394301000.EA 107 EUR
394301000. 394308000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in diethyl ether, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Appearance: Dark brown Solution
Formula: C₄H₉ClMg
Pto. Ebullición: 34 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000465
Núm. CAS: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 24 to 26 %