3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
394350010
394350050
ACRO394350010EA
240
EUR
ACRO394350010
ACRO394350050
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Formula:
C₈H₄O₄ Pto. de fusión: 199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011557 Núm. CAS: 37418-88-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |