(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3S)-N-t-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane, Darunavir Impurity 22
395020010 395020050 395020250
ACRO395020010EA 192 EUR
ACRO395020010 ACRO395020050 ACRO395020250
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₁₅H₂₁NO₃
MW: 263,34 g/mol
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02258997
Núm. CAS: 98737-29-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %