2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
395080050 395080250
ACRO395080050EA 43.9 EUR
ACRO395080050 ACRO395080250
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₈H₆Cl₂O
Densidad: 1,31 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130223
Núm. CAS: 51512-09-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %