Allylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
395130010
395130050
ACRO395130010EA
50.8
EUR
ACRO395130010
ACRO395130050
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Allylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₉H₁₇BO₂ Pto. Ebullición: 50…53 °C (5 mmHg) Pto. de inflamación: 46 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013347 Núm. CAS: 72824-04-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |