4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 0,05%
395530010 395530050
ACRO395530010EA 73.6 EUR
ACRO395530010 ACRO395530050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% estabilizado
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formula: C₈H₁₅BO₂
Pto. Ebullición: 40 °C (20 mmHg)
Densidad: 0,908 g/cm³
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00192492
Núm. CAS: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT