2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
395790050 395790250
ACRO395790050EA 70.2 EUR
ACRO395790050 ACRO395790250
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Pto. Ebullición: 89…91 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 38…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051677
Núm. CAS: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥96.0 % (derivatized)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure